AMBH9884D75B
Ambeed, Inc.
(3-Butoxy-5-methoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
3-butoxy-5-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H17BO4/c1-3-4-5-16-11-7-9(12(13)14)6-10(8-11)15-2/h6-8,13-14H,3-5H2,1-2H3
InChI
CIIZYPDUQVAPDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)