Documenti fondamentali
AMBH9884D71F
Ambeed, Inc.
[1,3]Dioxolo[4,5-b]pyridin-6-ylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.93
Numero MDL:
Iupac Name
[1,3]dioxolo[4,5-b]pyridin-6-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BNO4/c9-7(10)4-1-5-6(8-2-4)12-3-11-5/h1-2,9-10H,3H2
InChI
BLIORSSNVQRHBR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1019767-68-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1019767-68-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)