Documenti fondamentali
AMBH9884D65D
Ambeed, Inc.
7-Iodopyrido[2,3-b]pyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.03
Numero MDL:
Iupac Name
7-iodopyrido[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H4IN3/c8-5-3-6-7(11-4-5)10-2-1-9-6/h1-4H
InChI
FYCNIEVXOCZGKK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1120214-98-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)