Documenti fondamentali
AMBH9884D5AC
Ambeed, Inc.
1-Iodo-4-(methylsulfonyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.1
Numero MDL:
Iupac Name
1-iodo-4-(methylsulfonyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H7IO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI
MPWOAZOKZVMNFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64984-08-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)