Documenti fondamentali
AMBH9884D4A9
Ambeed, Inc.
6-Amino-2-methylisoindolin-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-amino-2-methyl-1-isoindolinone
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-11-5-6-2-3-7(10)4-8(6)9(11)12/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI
CDYSDJOORITTLL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69189-26-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)