Documenti fondamentali
AMBH9884D433
Ambeed, Inc.
1-(6-Aminobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.18
Numero MDL:
Iupac Name
1-(6-amino-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-8-9(3-7(6)10)13-4-12-8/h2-3H,4,10H2,1H3
InChI
DWTHYSZSRJOMSC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28657-75-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)