Documenti fondamentali
AMBH9884D430
Ambeed, Inc.
3-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.31
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c14-12-5-4-6-13(11-12)16-10-9-15-7-2-1-3-8-15/h4-6,11H,1-3,7-10,14H2
InChI
FLRCQMIOFFBPAU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/373824-23-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)