Documenti fondamentali
AMBH9884CFB4
Ambeed, Inc.
2-(1-Benzylpyrrolidin-2-yl)propan-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.33
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1-benzylpyrrolidin-2-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C14H21NO/c1-14(2,16)13-9-6-10-15(13)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13,16H,6,9-11H2,1-2H3
InChI
FUNFYSOGTPDVRK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74798-59-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)