Documenti fondamentali
AMBH9884CF4D
Ambeed, Inc.
N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.15
Numero MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C14H22BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)11-8-7-9-12(10-11)16(5)6/h7-10H,1-6H3
InChI
BIJRPONWUBCGES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/325142-87-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)