AMBH9884CEA7
Ambeed, Inc.
3-Amino-1-methylindolin-2-one hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-amino-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2O.ClH/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10)9(11)12;/h2-5,12H,10H2,1H3;1H
InChI
ZRFHKNMIKLZJGN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)