Documenti fondamentali
AMBH9884CE32
Ambeed, Inc.
Acetazolamide EP Impurity C
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-(5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C4H5N3OS2/c1-2(8)5-3-6-7-4(9)10-3/h1H3,(H,7,9)(H,5,6,8)
InChI
DWSMAMSVZRCQMP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32873-56-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)