AMBH9884CDDE
Ambeed, Inc.
1-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-9-8-2-1-7(10(13)14)5-6(8)3-4-12-9/h1-5H,(H,13,14)
InChI
VUYRQFWSJKHQLA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)