Documenti fondamentali
AMBH9884CDAF
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.46
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO4/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(2-3)10(13)14/h1-2H,(H,11,12)
InChI
BLINULPTLDKOLO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60541-88-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)