Documenti fondamentali
AMBH9884CD84
Ambeed, Inc.
2-Ethynyl-3-methylthiophene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.19
Numero MDL:
Iupac Name
2-ethynyl-3-methylthiophene
Inchi Code
1S/C7H6S/c1-3-7-6(2)4-5-8-7/h1,4-5H,2H3
InChI
OXECOAGMUUJLPS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81294-11-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)