Documenti fondamentali
AMBH9884CCEB
Ambeed, Inc.
(3,3-Difluoropiperidin-4-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.62
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3,3-difluoropiperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c7-6(8)4-9-2-1-5(6)3-10;/h5,9-10H,1-4H2;1H
InChI
IWIOBEMDKUELNI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1783945-29-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)