Documenti fondamentali
AMBH9884CCBE
Ambeed, Inc.
2-(Difluoromethoxy)nicotinonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H4F2N2O/c8-7(9)12-6-5(4-10)2-1-3-11-6/h1-3,7H
InChI
CLXJWFNKTDWPKP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214388-53-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)