Documenti fondamentali
AMBH9884CC88
Ambeed, Inc.
1-(Cyanomethyl)urea
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.09
Numero MDL:
Iupac Name
N-(cyanomethyl)urea
Inchi Code
1S/C3H5N3O/c4-1-2-6-3(5)7/h2H2,(H3,5,6,7)
InChI
OYJHKYGWYYYRBV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5962-07-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)