Documenti fondamentali
AMBH9884CC3E
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-3-chlorophenyl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.49
Numero MDL:
Iupac Name
(4-bromo-3-chlorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrClN/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
InChI
QPUYVYUBRXYIII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1259023-29-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)