AMBH9884CBFF
Ambeed, Inc.
5-Amino-3-methylisothiazole-4-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
5-amino-3-methyl-4-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5N3S/c1-3-4(2-6)5(7)9-8-3/h7H2,1H3
InChI
PJQFZPWSFDVYIF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)