Documenti fondamentali
AMBH9884C968
Ambeed, Inc.
2-(2-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl acrylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.28
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl acrylate
Inchi Code
1S/C11H20O6/c1-2-11(13)17-10-9-16-8-7-15-6-5-14-4-3-12/h2,12H,1,3-10H2
InChI
QUASZQPLPKGIJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19812-60-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/19812-60-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)