AMBH9884C91A
Ambeed, Inc.
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine
About This Item
Iupac Name
(2-chloro-4-pyridinyl)methylamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H,4,8H2
InChI
GGHCWJWUOSNCSK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/144900-57-2.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)