Documenti fondamentali
AMBH9884C8FD
Ambeed, Inc.
Ms-PEG4-Ms
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.41
Numero MDL:
Iupac Name
13,13-dioxido-3,6,9,12-tetraoxa-13-thiatetradec-1-yl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C10H22O9S2/c1-20(11,12)18-9-7-16-5-3-15-4-6-17-8-10-19-21(2,13)14/h3-10H2,1-2H3
InChI
GKMDADHKHXRPPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55400-73-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)