Documenti fondamentali
AMBH9884C8AD
Ambeed, Inc.
1-Isocyano-4-nitrobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.12
Numero MDL:
Iupac Name
1-isocyano-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H4N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5H
InChI
WQFPYEBGLBCQOY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1984-23-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)