Documenti fondamentali
AMBH9884C716
Ambeed, Inc.
N-�Ala(CycloPropyl)-OH
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Numero MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-beta-alanine
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c8-6(9)3-4-7-5-1-2-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
InChI
KAGNQZHEDUAMKC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202059-87-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/202059-87-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)