Documenti fondamentali
AMBH9884C6B4
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 8-fluoro-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine-4(5H)-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.32
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 8-fluoro-1,2,3,5-tetrahydro-4H-1,4-benzodiazepine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H19FN2O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-7-6-16-12-8-11(15)5-4-10(12)9-17/h4-5,8,16H,6-7,9H2,1-3H3
InChI
LIRWIFCVEHXSFC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886364-28-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886364-28-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)