AMBH9884C682
Ambeed, Inc.
(2-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
2-ethoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BF3O3/c1-2-16-8-5-6(9(11,12)13)3-4-7(8)10(14)15/h3-5,14-15H,2H2,1H3
InChI
LWIPWPSKZPQBCK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1260518-74-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)