AMBH9884C675
Ambeed, Inc.
2-Bromo-2-methyl-1-morpholinopropan-1-one
About This Item
Iupac Name
4-(2-bromo-2-methylpropanoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H14BrNO2/c1-8(2,9)7(11)10-3-5-12-6-4-10/h3-6H2,1-2H3
InChI
RGNTXYFLZHGRQA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)