AMBH9884C64F
Ambeed, Inc.
1-(4-(Difluoromethyl)phenyl)ethanone
About This Item
Iupac Name
1-[4-(difluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-6(12)7-2-4-8(5-3-7)9(10)11/h2-5,9H,1H3
InChI
XSVXRIZSFVAIRI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)