AMBH9884C5D7
Ambeed, Inc.
2-Morpholino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinonitrile
About This Item
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C16H22BN3O3/c1-15(2)16(3,4)23-17(22-15)13-9-12(10-18)14(19-11-13)20-5-7-21-8-6-20/h9,11H,5-8H2,1-4H3
InChI
KMOMTJKORSQJNI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)