Documenti fondamentali
AMBH9884C554
Ambeed, Inc.
(4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.95
Numero MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BF4O3/c10-6-2-1-5(9(14)15)3-7(6)16-4-8(11,12)13/h1-3,14-15H,4H2
InChI
UMXXWOWPLFZKQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957034-62-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)