Documenti fondamentali
AMBH9884C4EA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 5-bromo-1-oxoisoindoline-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H14BrNO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-7-8-6-9(14)4-5-10(8)11(15)16/h4-6H,7H2,1-3H3
InChI
AYNRRKAUKGRPMZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/864866-80-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/864866-80-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)