Documenti fondamentali
AMBH9884C3EC
Ambeed, Inc.
Isoxazol-3-ylmethanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-isoxazolylmethanamine
Inchi Code
1S/C4H6N2O/c5-3-4-1-2-7-6-4/h1-2H,3,5H2
InChI
NRYCMMCUURADTR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131052-58-9.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)