Documenti fondamentali
AMBH9884C3CC
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3-fluoro-2-iodophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6FIO/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI
ONXZKWFZKQVMIG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261827-82-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)