Documenti fondamentali
AMBH9884C3CB
Ambeed, Inc.
1-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-fluoro-3-nitrophenyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C7H3F4NO3/c8-5-2-1-4(15-7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
InChI
XWFNBCCMBGKMFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124170-06-5.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)