AMBH9884C39B
Ambeed, Inc.
2-Methyl-9H-fluoren-9-one
About This Item
Iupac Name
2-methyl-9H-fluoren-9-one
Inchi Code
1S/C14H10O/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14(15)13(11)8-9/h2-8H,1H3
InChI
KXXOMIPLRDTZCC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)