Documenti fondamentali
AMBH9884C271
Ambeed, Inc.
8-Bromo-1-methylisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.08
Numero MDL:
Iupac Name
8-bromo-1-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c1-7-10-8(5-6-12-7)3-2-4-9(10)11/h2-6H,1H3
InChI
CAJMCLYXTVCWMP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1312905-33-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1312905-33-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)