Documenti fondamentali
AMBH9884C22C
Ambeed, Inc.
4,4-Bis(methylthio)but-3-en-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.28
Numero MDL:
Iupac Name
4,4-bis(methylsulfanyl)-3-buten-2-one
Inchi Code
1S/C6H10OS2/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h4H,1-3H3
InChI
ICADXNGCMYDRDQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17649-86-4.html
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17649-86-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)