AMBH9884C11B
Ambeed, Inc.
Trimethyl(thiophen-2-yl)stannane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.95
Iupac Name
trimethyl(thiophen-2-yl)stannane
Inchi Code
1S/C4H3S.3CH3.Sn/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-3H;3*1H3;
InChI
ZGWZWRHJHVTXEL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37496-13-2.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)