Documenti fondamentali
AMBH9884C0B4
Ambeed, Inc.
8-Bromo-5,6-difluoro-2-methylquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.07
Numero MDL:
Iupac Name
8-bromo-5,6-difluoro-2-methylquinoline
Inchi Code
1S/C10H6BrF2N/c1-5-2-3-6-9(13)8(12)4-7(11)10(6)14-5/h2-4H,1H3
InChI
YPKUTBCKHJBNKX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131190-82-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)