Documenti fondamentali
AMBH9884BB72
Ambeed, Inc.
endo-BCN-PEG2-NHS ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.49
Iupac Name
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 1-(bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-yl)-3-hydroxy-2,7,10-trioxa-4-azatridec-3-en-13-oate
Inchi Code
1S/C22H30N2O8/c25-19-7-8-20(26)24(19)32-21(27)9-11-29-13-14-30-12-10-23-22(28)31-15-18-16-5-3-1-2-4-6-17(16)18/h16-18H,3-15H2,(H,23,28)
InChI
HVVMKCPRACMDSI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2243565-12-8.html
Synonym
endo-BCN-PEG2-NHS ester
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)