AMBH9884B9CC
Ambeed, Inc.
4-(1-Methylcyclopropyl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-(1-methylcyclopropyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O2/c1-11(6-7-11)9-4-2-8(3-5-9)10(12)13/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI
MJEMBQXUGUQDEK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)