Documenti fondamentali
AMBH9884B987
Ambeed, Inc.
(3-(Ethoxymethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.01
Numero MDL:
Iupac Name
3-(ethoxymethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO3/c1-2-13-7-8-4-3-5-9(6-8)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
InChI
DBQGDLDTWVOSCS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1107603-49-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)