Documenti fondamentali
AMBH9884B87B
Ambeed, Inc.
5-Bromoisoquinolin-8-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromoisoquinolin-8-ol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-8-1-2-9(12)7-5-11-4-3-6(7)8/h1-5,12H
InChI
ASEOSMQJCKDQAA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1892644-18-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)