Documenti fondamentali
AMBH97F11692
Ambeed, Inc.
Ethylene Glycol Monotosylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-hydroxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C9H12O4S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI
DZVSAHOHDQUFMZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow Liquid or semi-solid or Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42772-85-0.html
Synonym
2-Hydroxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/42772-85-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)