AMBH97F11670
Ambeed, Inc.
6-Iodo-2-methylpyridin-3-ol
About This Item
Iupac Name
6-iodo-2-methyl-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6INO/c1-4-5(9)2-3-6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
InChI
KJIFHCTXFFMUIH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/848952-39-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/848952-39-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)