Documenti fondamentali
AMBH97F1153D
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(2-aminopyrimidin-4-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl (2-amino-4-pyrimidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c1-2-13-7(12)5-6-3-4-10-8(9)11-6/h3-4H,2,5H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChI
BAOXHPPKUAJHEM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1194375-38-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1194375-38-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)