Documenti fondamentali
AMBH97F1146B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-4-methylbenzo[d]thiazole-6-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.27
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-4-methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c1-5-3-6(9(13)14-2)4-7-8(5)12-10(11)15-7/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12)
InChI
UCCRMZWBOIVMKI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/225525-63-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)