Documenti fondamentali
AMBH97F11434
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-hydroxybenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c8-4-1-2-5(7(9)11)6(10)3-4/h1-3,10H,(H2,9,11)
InChI
ZUYVEVLBOGNWOE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5428-40-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)