AMBH97F11430
Ambeed, Inc.
1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarbonitrile
About This Item
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)cyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H14FN/c14-12-6-4-11(5-7-12)13(10-15)8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9H2
InChI
CXHLRVDEACWSNN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71486-43-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/71486-43-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)