Documenti fondamentali
AMBH97F11377
Ambeed, Inc.
2-(Azepan-1-yl)isonicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.27
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1-azepanyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c15-12(16)10-5-6-13-11(9-10)14-7-3-1-2-4-8-14/h5-6,9H,1-4,7-8H2,(H,15,16)
InChI
UYWSWXXMUJAYFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885277-05-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)